Merck
主页产品材料科学生物医学材料聚合物微球和纳米粒子
聚合物微球和纳米粒子
攻击肿瘤细胞的聚合物微球或纳米粒子的抽象插图
基于聚合物纳米粒子和微球以及脂质体的新式药物递送系统经证在增强治疗药物效果方面有着巨大的潜力。具有良好生物相容性的生物可降解聚合物 ,比如,聚乳酸-羟基乙酸共聚物 (PLGA)、聚乳酸(PLA)和聚己内酯 (PCL), 已广泛用于颗粒药物递送系统。活性药物成分 (API), 无论是小分子或 生物化合物,都可以封装到微球和纳米粒子中或附着颗粒表面,以进行特定的药物递送应用,比如缓释、靶向药物递送和API防过早降解保护。施用药物加载、生物可降解的纳米粒子和微粒时 ,生物相容聚合物通过主链水解成无毒产物,进行体内降解。药物释放率可通过选择合适类型的聚合物和调整包封过程进行调控。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
1/2
Degradex® 聚合物微球和纳米粒子
我们提供基于 Degradex® PLGA 和 PCL 的普通和荧光微球和纳米粒子。普通 PLGA 微球和纳米粒子可作为控制剂用于药物和RNA递送制剂,或用于API载入载体前的系统相容性测试。荧光纳米粒子和微球可用于广泛的成像和诊断应用,如:
  • 检测结合活动或型号增强
  • 流体示踪
  • 细胞追踪
  • 吞噬研究
  • 荧光显微镜
  • 药物发现研究
  • 药物载体(API可附着在粒子表面递送)
普通和荧光粒子通过羧基基团进行表面官能化,从而允许 蛋白、肽 、抗体、抗原以及小分子共价附着。
Degradex® 聚乳酸-羟基乙酸共聚物 (PLGA) 和聚己内酯微球和纳米粒子是具有可生物降解性和生物相容性的聚合物颗粒,直径范围 100 nm 到 50 μm。Degradex® 颗粒可用于在制药开发前证实药物载体的相容性。此外,颗粒通过羧基基团进行表面官能化,使 Degradex® 颗粒可以用于靶向治疗,增加循环时间。
我们的荧光聚乳酸-羟基乙酸共聚物 (PLGA) 颗粒的激发和发射波长为 460/500、 530/582、 644/665 和 780/820 nm,便于在各类生物成像和诊断应用中对颗粒进行可视化,包括细胞跟踪、吞噬研究、荧光显微镜和药物发现等应用。我们提供绿色、橙色、红色和近红外荧光 PLGA 颗粒,直径 100 nm 到 50 μm 规格可选。