Merck
玻璃耗材
实验室化学在很大程度上依赖于玻璃器皿来混合、分离、浓缩或其他方式包含和操作化学品以创造所需反应条件。从安瓿到容量瓶和完整的蒸馏系统,我们可针对您的各种分析要求提供所需的Aldrich® 化学玻璃耗材。访问我们的商店查找所需的任何玻璃耗材。    
常用分类
产品
按相关性排序
显示3079的1-20
变更视图
显示3079的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 3079 结果的1-20
实验室通用玻璃耗材
不论您要求的是特定品牌(Pyrex、Corning)还是应用(蒸馏玻璃耗材),我们均可为您提供最高品质的玻璃耗材。
浏览我们涵盖各种尺寸和容量的广泛玻璃耗材选择。
  • 由倾倒口、标准均一杯壁和平底组成的硼硅酸盐玻璃烧杯(刻度和无刻度版)是实验室日常工作利器。 
  • Aldrich®基础型量筒使用鹏硅酸盐玻璃材质,带有安全的六角形底座,可防止量筒滚落工作台。 
  • 厚壁、磨砂凸缘、多孔底座瓷板和盖子的中性玻璃干燥器,最适合实验室基础应用。 
  • 用于存取液体的带倾倒口(选购)硼硅酸盐玻璃皿可作为结晶皿使用。此外,我们还提供可重复使用、高温高压灭菌的透明钠钙玻璃培养皿(底和盖搭配)。 
  • 我们供应各种类型和容量的硼硅酸盐玻璃长颈瓶:锥形瓶、过滤瓶(搭配布氏漏斗和古氏坩埚进行过滤)、烧瓶(圆底和平底)和带聚乙烯塞子的容量瓶。 
  • 现提供两种硼硅酸盐管:圆底培养管(黑色酚醛帽)和可重复使用的无裙边圆底试管。 
  • 定容移液管可重复使用,硼硅酸盐移液管有便于使用的白色容量标记。 
  • 透明硼硅酸盐玻璃膜过滤装置通常使用47mm滤纸和尼龙膜,适用于空气、水和废水分析。 
  • 新型 Aldrich® Essentials 玻璃耗材组合包括一系列日常实验室器具,该实验室器具是根据客户对Sigma-Aldrich® 品牌期待的最高质量标准制造。我们的烧杯、瓶子、量筒、干燥器、平皿、培养瓶和试管均由高品质的硼硅酸盐玻璃制成,实现了高耐用性、精度和可靠性。我们的玻璃量具均按照ASTM和ISO标准制造,以服务全球市场。
  • PYREX®玻璃具有出色的强度和稳定性,并具有优良的透明度和耐化学性,能够承受最恶劣的实验室环境,这使其成为100多年来化学家和研究科学家不可或缺的合作伙伴。
  • DWKKIMBLE®可提供33膨胀硼硅酸盐玻璃和碱石灰制成的基本玻璃耗材和专用产品,包括具有坚固设计和更高透明度的玻璃培养瓶、耐用型广口容量瓶、微型和大型玻璃器皿套件、透明玻璃离心管和一次性硼硅酸盐玻璃培养管。
  • DWKDURAN®3.3硼硅酸盐玻璃以其高度一致、可重现的质量、极高的耐化学性、惰性、透明度、高使用温度、最小的热膨胀性和高耐热冲击性而著称。DURAN®玻璃耗材符合适用于制药行业的美国药典(USP) /欧洲药典(EP) /日本药典(JP) 1类中性玻璃的要求。
  • DWK WHEATON® 是一个提供科学、工业和包装应用中优质容器解决方案的杰出品牌,拥有数十年玻璃和塑料容器的制造和定制经验。 
  • Ace Glass是优质科学玻璃耗材、实验室设备和玻璃仪器制造领域的领导者和创新者。
  • BRAND®设计简单、直接、高效的玻璃器皿产品用于液体处理和生命科学。BLAUBRAND® 容量分析仪器技术高度完善,是由几乎可以耐受所有化学物质的玻璃制成-这是持久精确的必要前提条件。BRAND®优质的“德国制造”玻璃器皿产品为全球实验室设定了质量标准。
  • Synthware®玻璃提供优质有机合成玻璃耗材。他们所有的玻璃耗材均由33膨胀硼硅酸盐玻璃制成,并符合所有适用的ASTM要求。
定制玻璃耗材和维修服务
我们的玻璃中心可为全世界的化学家设计和生产出色的创新型玻璃耗材。
渊博的化学背景辅以化学家与玻璃匠师持续的交流合作,令我们对玻璃耗材设计的见解独具一格。我们提供Buchi旋转蒸发仪、三颈圆底培养瓶、气体锥形瓶和康宁(Corning)玻璃耗材。我们也能够提供最符合您要求的定制设计的容器(10mL至100L)、蒸馏器、多种夹套冷凝器、支架、银夹套柱和特制接头。
我们的维修服务可助您节省金钱和时间:
烦请将您的特殊要求和设计直接电邮至我们的玻璃中心([email protected],或者致电我们(美国电话414-438-3850转2039)(或联系当地销售办事处)进行定制服务咨询。
我们收到订单后的周转时间一般为3-7个工作日。
玻璃匠师修补大型玻璃反应容器的照片
定制化学玻璃耗材(玻璃管、活塞、配件和反应器)照片
  • 我们大师级和高级的玻璃吹制匠师拥有90多年的综合经验,辅以与化学专家在应用和设计上的合作,共同为您的玻璃耗材需求保驾护航。
  • 我们会将您的实验室玻璃耗材维修到原装配置,最大限度减少浪费并降低成本。
  • 我们可针对化学家从微量级到试验工厂体量的合成和研究需求,提供任意所需定制玻璃耗材。 