文件
XX1014705
Millipore
Millipore真空过滤侧臂烧瓶
1L, Threaded side-arm
别名:
Vacuum Flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
borosilicate glass
技術
vacuum filtration: suitable
培養瓶容量
1 L
接頭
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore真空过滤侧臂烧瓶
1L,螺纹侧臂
这些侧臂烧瓶可用于与经典Millipore玻璃过滤器支架一起进行真空过滤程序。
本品是多个套件的附件。
特征 & 优点:
•侧臂连接到带3/8 in. I.D.软管的真空源
•1 L和4 L烧瓶接受8号穿孔塞子
•125 mL烧瓶接受5号塞子
应用:
使用经典过滤器支架真空过滤