Merck
细胞学染色剂
阴道分泌物样本的巴氏染色,显示脱落细胞的细胞核与细胞质着色的特征范围。
细胞学分析脱落细胞和取自人体组织的细胞,可快速诊断许多常见疾病。我们一系列优质即用型细胞学染色剂和染色液将帮助您获得可靠的可重复细胞学检验结果。产品线包括用于激素紊乱诊断的巴氏溶液和Shorr染液、Giemsa染色剂、苏木精溶液、包括Gill 干染料1号、2号和3号、上蓝剂和帕彭海姆氏染剂。
阅读更多
产品
按相关性排序
显示108的1-20
变更视图
显示108的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 108 结果的1-20
巴氏染色剂
巴氏染色(Papanicolaou,Pap染色)是由George N. Papanicolaou博士开发的广泛使用的细胞病理学染色技术。我们提供一系列的巴氏染色染料和溶液用于细胞各种成分的鉴别染色,以对细胞核和细胞质成分进行严格检查。常见细胞学样本包括阴道、宫颈、前列腺和其他身体分泌物的脱落细胞。巴氏染色液提供手动和自动方法的多种包装选择。核染液包括一系列苏木精溶液和干染料。
Shorr染色液
Shorr染色是一种快速的单试剂染色方法,专门用于激素细胞学诊断。它评估由卵泡和黄体激素效应引起的阴道上皮的特征性变化,并通过检查阴道涂片确定动情周期阶段。  卵泡刺激素(FSH)和黄体激素效应分别影响嗜酸性细胞和嗜蓝细胞数的升高。   我们的IVD注册和CE认证的即用型Shorr染色液适于手动及自动方法。
CYTOCOLOR™快速染色试剂盒
采用改良溶液(CYTOCOLOR™)的Szczepanik标准细胞学染色主要用于妇科疾病的早期识别筛查。这些染色剂可在3-4分钟内给出妇科检查涂片有关细胞变化、激素状态和阴道菌群的可靠信息。与传统的巴氏染色法相比,CYTOCOLOR™试剂盒不需要桔黄色染色剂;成熟细胞和角化细胞均呈现粉红色而不是桔黄色。
我们所有的溶液和试剂盒均适用于临床诊断应用和实验室认可。
Hemacolor®快速染色试剂盒与溶液
我们提供丰富多样的Hemacolor® 染色剂用于非妇科样本,囊括从血液和骨髓涂片到细胞学样本的所有样本,包括尿液、唾液、FNAB、精子、积液和灌洗液。这些试剂盒和溶液经IVD注册和CE认证可用于诊断应用。
Hemacolor® 试剂盒仅在30秒内即可实现可重复有效的帕彭海姆氏染色。试剂盒包含缓冲液片剂以及3种高度稳定的即用型溶液(固色、红色和蓝色溶液)。另外也提供单独的Hemacolor® 染液。我们提供CR认证和IVD注册的Hemacolor® 自动染色系统,与Hematek® 玻片染色仪(西门子医学诊断产品)联合用于诊断应用的血液和骨髓涂片自动染色,最多可处理1000张染色玻片。
细胞学辅助用品
我们提供您细胞学样本采集、固定、制备和封片所需的一切可靠用品。
  • 样品:采集系统包括无菌容器、拭子和刮勺。
  • 固定:M-Fix® 喷雾固定剂是对脱水、乙醇、变性酒精和其他固定剂的最佳预防试剂。
  • 分化溶液:酸化乙醇溶液可用于分化退行性苏木精染色。
  • 脱水和清除:乙醇、2-丙醇、二甲苯、二甲苯取代物包括不含二甲苯的Neo-Clear™
  • 封片:不含二甲苯的Neo-Mount™无水封片剂;用于永久标本的非水溶性、不含DBP的新型DPX封片剂;替代盖玻片的M-Glas® 液体盖玻片,用于永久标本的Entellan® 快速封片剂, Krystalon™甲苯封片剂
  • 成像:浸油用于高放大倍数显微术