Merck
组织学染色剂
使用阿尔新蓝-核固红染色液进行小肠微绒毛的红、蓝和浅黄色染色。
作为常规和特殊组织学研究化学品、染色剂和试剂盒的开拓者和开发者,我们提供从样品制备到染色和封片的一系列染色产品。我们规格多样的试剂盒和特殊即用型溶液高效、简单易用。  
此外,我们还针对喜欢自制染色液的客户提供干染料与混合物、浓缩液等化学品和通用实验室试剂。我们的许多组织学产品都经过CE认证和IVD注册,室温下保质期长达三年。这类高质量试剂性能可靠,批次间一致性好,并适用您的整套组织学流程。 
阅读更多
组织学常规染色液与试剂盒
我们的一系列即用型组织学染液和试剂盒可帮助您避免直接接触干染料,并提高事关实验室审核的结果重现性。这类即用型H&E(苏木精-伊红)染液结果稳健、区分效果好,并提供多种包装规格。此外,我们还提供吉姆萨、PAS(过碘酸-Schiff)、van Gieson和阿尔新蓝染色液与试剂盒。其中Schiff试剂可室温保存,并且无需制备即可直接取瓶使用。
特殊组织学染色剂与试剂盒
特殊组织学染色剂使用染色技术鉴定可疑病原或显示特定细胞组分帮助病理学家评估病理状态。我们的产品线覆盖常用的特殊染色剂,包括即用型试剂和溶液。多数特殊染色试剂盒适用微波应用,让您可以快速获得结果。
ISOSLIDE®对照玻片,含对照组织
我们的ISOSLIDE®是可靠的CE认证的体外诊断产品,可通过将制备样品和对照组织进行比较轻松进行质量控制。常规和特殊染色剂皆可使用ISOSLIDE®对照玻片对染色程序进行优化和标准化。此外,我们还提供ISOSLIDE® AFB对照玻片检测分枝杆菌等抗酸细菌,ISOSLIDE®刚果红检测淀粉样物质。
组织学辅助用品
我们优质的辅助产品和试剂可保证可靠的染色和长期的颜色稳定性,满足您进行组织样本固定、组织学处理、脱钙、包埋、脱蜡、脱水、清除和封片的一切试剂和实验室耗材需求。所有产品都附有支持实验室认可和认证的分析证书(CoA)和全面的质量和工艺文件。我们还会视情况提供符合绿色倡议的标准和环境友好的化学替代品。 