Merck
主页产品实验室器材显微镜载玻片和腔室载玻片
显微镜载玻片和腔室载玻片
生物样品的光镜和电镜分析需要一致的试剂和用品,以帮助减少分析的细胞和组织的过多的处理和观察伪影。我们针对研究和临床实验室,提供来自Corning®、BRAND®、PELCO®和其他可靠品牌的显微分析试剂、载玻片和盖玻片工具和 玻璃耗材 选择。我们提供一系列Grace Bio-Labs显微镜技术,包括ONCYTE® AVID™、 NOVA™ 和 SuperNOVA™ 微孔硝化纤维素涂层载玻片和 Coverwell™ & Culturewell™ 孵育池等。  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
显微镜盖玻片
为实现理想的载玻片观察条件,必须正确选择盖玻片尺寸和厚度。我们提供广泛的盖玻片选择,涵盖了各种形状、尺寸和厚度。
显微镜载玻片
我们齐全的显微镜载玻片提供了多样的尺寸和颜色选择,可提供一致性和高光学清晰度。我们提供各种尺寸的产品,并提供了不同选项,包括用于临床实验室或研究应用的普通、磨砂、双磨砂、彩色、倒圆角、磨边、切边和凹槽载玻片。我们的产品选择还包括显微镜载玻片网格和宽大的滑动闩锁载玻片存储盒,以支持您的分析和材料收纳。
染色玻璃器皿
我们针对您的特殊细胞或组织染色需求,提供了各种染色玻璃器皿(从小孔凹槽载玻片到染色槽和托盘),有助于方便、均匀的染色。针对更大体积的染色应用,我们还提供Wheaton Coplin的染色缸的全线产品,可容纳5到50个载玻片的带盖染色架。
可提高效率和舒适度的显微分析工具
精确、可靠的工具可大幅提升显微分析工作效率。我们提供各种材料和形状各异的精细镊子夹子,方便您操纵样品和盖玻片,同时提供了用于免疫染色载玻片的PAP笔。该该产品线还包括110 V和230 V输入的玻片离心机,便于快速干燥。我们的载玻片盒和载玻片邮寄盒提供各种尺寸设计,可安全地存储和运输载玻片。我们深知针对长时间站在载玻片实验台边的场景,提供了各种颜色的有机硅实验室胶垫,以为您的双脚提供缓冲。
芯片表面
我们提供用于构建微阵列的优化的表面选择,如Corning®Epoxide、UltraGAPS™和GAPS™II涂层载玻片以及Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID™、NOVA™和SuperNOVA™微孔硝化纤维素涂层载玻片,用于抗原或抗体结合、细胞或组织裂解物结合、糖蛋白和肽结合测定。 Grace Bio-Labs ProPlate® 多阵列载玻片系统集成了显微镜阵列技术与自动微量滴定板处理。单个模块可装入可容纳标准微量滴定板的托盘中。
电子显微镜用品
我们提供扫描或透射电子显微镜所需的基本用品和工具。我们的产品包括样品嵌入模具、厚薄切片刀玻璃条以及面向主要仪器类型的样品架。我们提供透射电子显微镜必不可少的一系列铜、镍和金网格、网格记号笔和网格存储盒。我们的Carestream®电镜膜可提供高质量的电镜照片。
成像和灌注室
Grace Bio-Labs成像垫片非常适合细胞和组织染色、高分辨率显微镜、免疫组织化学和活细胞延时应用。CoverWell ™成像室等品牌旨在稳定和支撑自由浮动的厚标本,用于共聚焦显微镜和成像应用。MultiSlip™和SecureSlip™盖玻片腔室可确保您的样品在细胞培养、免疫荧光或染色过程中保持分离状态。