Merck
91C
白细胞氯乙酸AS-D萘酚酯(特异性酯酶)试剂盒
别名:
Leder染色
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
description
Kit formulated with all liquid reagents
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
酯酶普遍存在于自然界中,其中包含了一系列不同的酶,均可作用于选定底物。使用91C 试剂盒可通过“特定酯酶”对萘酚AS-D氯乙酸盐进行酶促水解,从而释放出萘酚自由基化合物。它随后可与重氮基化合物进行偶联,在酶活性位点处形成带明显颜色的沉淀。这种酶通常被认为对粒细胞系的细胞具有特异性。也可用于检测外周血、骨髓或经石蜡包埋的组织切片中的中性粒细胞。
Still not finding the right product?
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书 & 价格
  • Citrate Solution, pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM 50 mL
    化学品安全说明书
  • Fast Red Violet LB Base Solution 10 mL
    化学品安全说明书
  • Naphthol AS-D Chloroacetate Solution 10 mL
    化学品安全说明书
  • Naphthol AS-D Chloroacetate Solution 50 mL
    化学品安全说明书
signalword
Danger
target_organs
Kidney, Respiratory system
supp_hazards
存储类别
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)