小鼠胚胎细胞培养基
小鼠全胚胎培养是一种重要的哺乳动物发育生物学和出生缺陷研究方法。这项技术能够在器官发生阶段对移植的啮齿动物胚胎进行纵向研究。创建转基因小鼠的基础技术之一是转化稳定转染的小鼠胚胎干细胞(ES)并注入到小鼠胚泡中。为了优化胚胎的收集、处理和转移技术,我们提供了完整的小鼠胚胎培养基和试剂选择。
概要
用于胚胎处理和操作的Hepes基培养基:
- M2培养基常用于收集胚胎,并在培养箱外进行更多的处理
- FHM是对KSOM配方的一种改进,也可用于在CO2培养环境之外操纵胚胎
用于胚胎的培养和发育的碳酸氢盐基培养基
- 改良M16培养基:基于Krebs-Ringer碳酸氢盐缓冲液的传统胚胎培养基
- KSOM培养基可使胚胎克服两细胞阻滞并支持增强的细胞分裂。 我们的专利配方可实现更高的胚泡发育产量
所有培养基均经过小鼠胚胎培养检验,并使用优质原材料制造。
EmbryoMax®高级KSOM培养基
EmbryoMax®高级KSOM培养基是一种用于收获和培养小鼠胚胎的多合一培养基,可在需要独特、单独配方进行胚胎收获和培养时替代传统的两步法系统。我们的高级KSOM制剂既可用于在空气条件下处理胚胎,也可用在CO2可控培养箱中 - 仅需这一种培养基即可完成。
胚胎发育的六个阶段
第0天
受精卵
第1天
2细胞
第1-2天
4细胞
第2天
多细胞
第2-3天
桑椹胚
第3-4天
囊胚
相关产品资源
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Development of a New Advanced KSOM Mouse Embryo Media that Enables Dual-Use Embryo Culture and Cell Handling Applications
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.