基因表达和基因沉默
调节基因表达是对控制生物过程的复杂遗传网络进行研究的研究人员所采用的最强大技术之一。基因调节实验尤其被广泛用于确定疾病治疗方案的有效性,包括从癌症到发育和神经退行性疾病等。
目前有大量的技术可用于有效调节细胞和组织中的基因表达。RNAi(RNA干扰)是一种自然的生物学机制,其中siRNA(小干扰RNA)双链体可诱导有效的靶向基因表达抑制。在面向研究人员开发商用RNAi 产品方面,SigmaAldrich® Advanced Genomics一直走在前沿。
最近,CRISPR抑制(CRISPRi)和CRISPR激活(CRISPRa)的发展为研究人员提供了一套强大的新工具,让几乎无限的基因调控选项成为可能。利用SigmaAldrich® Advanced Genomics非凡的CRISPR产品,研究人员几乎可准确有效地敲低、敲除、激活或调高任何基因。
推荐类别
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi - 基因调控照亮遗传路径
功能基因组学筛选是分子靶点发现研究必不可少的环节,科学家可依靠该技术揭示生物系统、通路和疾病背后的潜在机制。对这些复杂的分子互作网络的有效研究可通过使用shRNA文库进行可靠、高效和长期的基因敲减来实现。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics是RNAi协会TRC1.5和TRC2集合的唯一指定供应商。这类慢病毒shRNA文库基因组覆盖率全面,提供包括全基因组、单独RNAi克隆/载体和基因家族集的多种产品形式。
CRISPRi和CRISPRa - 强大的基因抑制和激活
CRISPRi(CRISPR干扰)和CRISPRa(CRISPR激活)可在不改变潜在的DNA序列的情况下分别提供高效的基因沉默和激活。当用于大规模 LOF(功能丧失)和 GOF(功能获得)筛选中时,研究人员能够识别出其他方法经常遗漏的独特但功能相关的基因通路。
带有协同激活介导因子复合物(SAM)的CRISPRa和使用KRAB域的CRISPRi的示意图。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics提供了一整套用于基因敲减和过表达实验的优化CRISPRi和CRISPRa文库目前可提供CRISPRi和SAM CRISPRa混合的慢病毒文库,也可根据您的特定需求提供定制产品。
担心CRISPR不适合您的实验项目?连线咨询Sigma-Aldrich®Advanced Genomics专家。
相关文章
- Rosetta siRNA设计算法通过优化siRNA序列来降低脱靶效应并提高RNAi的性能。
- 分析基因表达的方法之一是测量基因的mRNA浓度。此类分析面临着若干挑战,例如不同转录本之间的半衰期不同、转录时间模式以及mRNA和蛋白质之间缺乏相关性。
- 现有一系列载体可帮助您成功进行 RNAi 实验。
- Enzyme Explorer Product Application Index for Superoxide Dismutase offered by us online. Superoxide Dismutase (SOD) catalyzes the reduction of superoxide anions to hydrogen peroxide.
- 转染是将DNA、RNA或蛋白质引入真核细胞的过程,用于研究和调节基因表达。因此,转染技术和实验方案作为分析工具,有助于表征遗传功能、蛋白质合成、细胞生长和发育。
- 查看完整内容 (74)
相关实验方案
- 悬浮细胞慢病毒转导完整实验方案。本实验方案描述了如何利用MISSION TRC shRNA慢病毒颗粒对悬浮细胞进行长期沉默和表型观察。
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
- Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- 查看完整内容 (24)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.