Merck
主页产品分析化学标准物质碳水化合物标准品
碳水化合物标准品
纯白背景下整洁地堆放着一堆白色糖块。糖块大小形状一致,带来秩序感和简洁感。图片突出糖块的颗粒感。
 碳水化合物也称为糖类,是食物中糖、纤维和淀粉等形式的大分子营养素。这类化合物是由碳、氢和氧原子组成的生物分子,氢与氧的比例通常为2:1。 
从简单到复杂碳水化合物,我们提供多种碳水化合物标准品,可用于分析检测(包括药物释放检测)、药物方法开发以及食品饮料质控检测。我们的标准品涵盖各种质量等级,适合色谱分析。
这类碳水化合物标准品涵盖了: 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
单糖
我们的产品线涵盖了葡萄糖、果糖和半乳糖等常见单糖,可作为分析标准品或辅助药品标准品/认证参考物质。
二糖
我们提供的二糖标准品涵盖了乳糖、蔗糖、麦芽糖醇、麦芽糖、D-(+)-半乳糖、帕拉金糖、D-(+)-松二糖、D-(+)-纤维二糖和半水半乳糖醇。
寡聚糖
我们的标准品涵盖了几种低聚糖,如异麦芽三糖、1- 蔗果三糖、D-(+)-松三糖、扁桃糖、蔗糖、D-(+)-棉子糖五水合物、β-环糊精和阿卡波糖。
多糖和淀粉
我们的产品线涵盖了GPC用葡聚糖和支链淀粉标准品,或淀粉测定试剂盒标准品。
用于离子色谱的碳水化合物溶液
我们的碳水化合物标准品系列还包括用于离子色谱的认证参考物质(CRM)溶液。
  • 根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产并认证
  • 提供全面的证书,附有通过质量平衡法确定的认证定量值
  • 可追溯至美国国家计量学会(NMI)管理的一级标准品