Key Documents
1.10580
Supelco
ICP多元素标准溶液VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
别名:
Nota 1 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
对于ICP-MS(稀硝酸中的30种元素)Certipur®
分析報告
Ag(银)10 mg/lAl(铝)10 mg/lAs(砷)100 mg/lB(硼)100 mg/lBa(钡)10 mg/lBe(铍)100 mg/lBi(铋)10 mg/lCa(钙)1000 mg/lCd(镉)10 mg/lCo(钴)10 mg/lCr(铬)10 mg/lCu(铜)10 mg/lFe(铁)100 mg/lGa(镓)10 mg/lK(钾)10 mg/lLi(锂)10 mg/lMg(镁)10 mg/lMn(锰)10 mg/lMo(钼)10 mg/lNa(钠)10 mg/lNi(镍)10 mg/lPb(铅)10 mg/lRb(铷)10 mg/lSe(硒)100 mg/lSr(锶)10 mg/lTe(碲)10 mg/lTl(铊)10 mg/lU(铀)10 mg/lV(钒)10 mg/lZn(锌)100 mg/l
其他說明
因监管原因在美国和加拿大受阻
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2