Merck
分析进样针
自动进样器进样针有一个安装在玻璃针筒上的活塞,可用于液体样品。
选择合适的进样针是确保进样口密封严密、仪器操作正常、进样量准确和长使用寿命的关键。我们的产品品牌根据与应用的相关性、仪器相容性和个人偏好提供进样针。从标准优质HamiltonSGEVICI® Precision Sampling 分析气体和液体进样针中进行选择。我们还可提供针对独特应用设计的进样针配件和特种进样针。    
产品
按相关性排序
显示251的1-20
变更视图
显示251的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
相关产品资源
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Hamilton 进样针产品
Hamilton 进样针有两种型号:Gastight和Microliter™,两者主要差别在于活塞设计。这些化学惰性的进样针的针体有不锈钢、 硼硅酸盐2型玻璃或聚四氟乙烯(PTFE)多种材质。气密性进样针具有精密的PTFE活塞头,可确保液体和气体样品严密密封。带不锈钢活塞的Microliter™进样针手工安装在匹配的玻璃针筒上,两者之间形成了严密的密封。这些进样针用于不沉淀或不与玻璃结合的均相液体样品。
SGE进样针产品
SGE进样针可用于GC和HPLC自动进样器,以及GC和LC手工进样。SGE进样针的可选产品包括活塞保护、引导活塞和SuperfleX®活塞,这些产品有助于防止活塞弯曲或扭结。为了区别多种进样针的容积,SGE将颜色编码应用于色谱进样针,以便轻松识别体积。活塞在针头内的进样针以能够完全转移样品不留残留而著称。
VICI (Valco)进样针产品
我们提供Valco 生产的质量优良、性能可靠的VICI Precision Sampling 进样针,可用于液体和气体样品。内置式加压选项让您能够轻松地储存和运输挥发性样品。VICI 进样针采用固定或可拆卸式针头设计,具有密封严密的特点,适合小体积样品。