材料
glass syringe
針尺寸
(not included)
特點
needle type Luer lock
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 008025
容積
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
SGE气密注射器,鲁尔锁已被用于:
- 在一项分析河口沉积物中发生的厌氧氨氧化反应的实验研究中用于收集河口水沉积物。
- 在完整的沉积岩心中进行厌氧菌和反硝化的测量过程中,在顶部空间对15N-N2和N2O样气进行二次采样。
- 在线粒体分离的过程中与基本上是细胞匀浆仪的PCC联合用于一项研究人类疾病进展的实验研究中。
- 在通过质谱对特定化合物δD和δ13C气相混合物进行分析时用于将样品引入GASIS(气体采样及注射进样系统)入口。
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Direct measurement of anaerobic ammonium oxidation (anammox) and denitrification in intact sediment cores.
Marine Ecology Progress Series, 326, 37-47 (2006)
A semi-automated method for isolating functionally intact mitochondria from cultured cells and tissue biopsies
Analytical Biochemistry, 443 (1), 66-74 (2013)
Versatile inlet system for on-line compound-specific dD and d13C gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry analysis of gaseous mixtures.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 21 (!4), 2269-2272 (2007)