主要文件
26270-U
旋转锁定注射器的 SGE 针头
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
23 ga
描述
NLL-5/23
特点
point style 2
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
SGE 39802
针长度 × 外径
50 mm × 0.63 mm
配件
luer lock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)