主要文件
21965-U
SGE 旋转锁定气密注射器
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
别名:
SGE 5mL 旋转锁定气密注射器,支
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物料
glass syringe
针尺寸
(not included)
特点
needle type Luer lock
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 008760
体积
5 mL
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)