About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10O
CAS号:
分子量:
182.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-337-6
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
0.004 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3535 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反應適用性
reagent type: reductant
bp
304-306 °C/1013 hPa
mp
47-49 °C
轉變溫度
flash point 150 °C
密度
1.1 g/cm3 at 25 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
應用
- Single and mixture effects of bisphenol A and benzophenone-3:讨论二苯甲酮-3和双酚A暴露对免疫系统的影响,对于了解药物发现和安全性评估中的化学相互作用有重要意义(Fischer et al., 2024)。
- A surface-independent bioglue using photo-crosslinkable benzophenone moiety:用二苯甲酮开发新型生物胶水,可在医用粘合剂和组织工程中发挥重要作用,反应二苯甲酮制备交联聚合物的多功能作用(Shi et al., 2024)。
- Photo trapping voltage-gated cardiac sodium channels:用二苯甲酮研究心脏钠通道内的局部运动,提供对心血管病靶向药物设计有重要作用的分子动力学解析(Goodchild and Ahern, 2024)。
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 47 °C
熔化范围(上限值): ≤ 49 °C
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
熔化范围(下限值): ≥ 47 °C
熔化范围(上限值): ≤ 49 °C
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup