API 家族
nicotinamide
製造商/商標名
USP
mp
128-131 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
烟酰胺USP参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准、烟酸标准溶液、烟酰胺标准储备溶液和样品溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论和通则进行测定、性能和规格分析:
还可用于制备标准、烟酸标准溶液、烟酰胺标准储备溶液和样品溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论和通则进行测定、性能和规格分析:
- 烟酰胺
- 烟酰胺片
- 烟酰胺注射液
- 〈441〉 烟酸或烟酰胺分析
生化/生理作用
烟酰胺是维生素B3的酰胺衍生物,是PARP抑制剂
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup
其他客户在看
Niacinamide Injection
United States Pharmacopeia, 46(5) (2023)
Niacinamide Tablets
United States Pharmacopeia, 30(1), 3147-3147 (2020)
441 Niacin or Niacinamide Assay
United States Pharmacopeia, 39(5), 6704-6704 (2014)
Niacinamide
United States Pharmacopeia, 34(5), 3146-3146 (2020)
Marie-Hélène Massicotte et al.
European journal of endocrinology, 170(4), 575-582 (2014-01-16)
Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are used to treat patients with advanced thyroid cancers. We retrospectively investigated the efficacy of TKIs administered outside of clinical trials in metastatic sites or locally advanced thyroid cancer patients from five French oncology centers. THERE