API类
dexpanthenol
制造商/商品名称
USP
密度
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
InChI key
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
右泛醇USP 参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准、标准储备溶液,用于根据以下美国药典(USP)通则和各论进行检测和规格分析:
还可用于制备标准、标准储备溶液,用于根据以下美国药典(USP)通则和各论进行检测和规格分析:
- 〈115〉 右泛醇测定
- 油溶性和水溶性维生素口服溶液
- 水溶性维生素矿物质口服溶液
- 油溶性和水溶性维生素矿物质口服溶液
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Dexpanthenol assay
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 6547-6547 (2017)
Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 5462-5462 (2016)
Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 5543-5543 (2015)
Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 5409-5409 (2016)
Yvonne Marquardt et al.
Lasers in surgery and medicine, 47(3), 257-265 (2015-03-17)
At present, there is no standardized in vitro human skin model for wound healing. Therefore, our aim was to establish and characterize an in vitro/ex vivo three-dimensional (3D) wound healing model, which we employed to analyze the effects of dexpanthenol