Merck
1656002
USP
硫胺 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
硫胺素 盐酸盐, 维生素 B 1 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS号:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
thiamine
制造商/商品名称
USP
mp
250 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
盐酸硫胺USP参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准、标准储备液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行分析和性能测试:
  • 盐酸硫胺
  • 单硝酸硫胺口服液
  • 盐酸硫胺片
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thiamine Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia, 41(6), 4339-4339 (2017)
Thiamine Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 49(2), 661-661 (2020)
Thiamine Mononitrate Oral Solution
United States Pharmacopeia, 28(2), 4341-4341 (2013)
Ashish K Singh et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(7), 2127-2137 (2014-06-17)
Chronic ethanol (EtOH) consumption is associated with oxidative tissue damage, decrease in antioxidant enzyme activities, and increase in hepatic and plasma lipids. This study investigates the effect of modified probiotic Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) secreting pyrroloquinoline quinone (PQQ) against
Katherine R Heal et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(22), 2398-2404 (2014-10-11)
Vitamin B(12) is an essential nutrient for more than half of surveyed marine algae species, but methods for directly measuring this important cofactor in seawater are limited. Current mass spectrometry methods do not quantify all forms of B(12), potentially missing