Merck
SU860029
Supelco
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial (flat top)
特點
closure type crimp top vial
flat bottom
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
容積
10 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)