Merck
27297
Supelco
斜顶圆底顶空样品瓶
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
材料
beveled finish clear glass vial
round bottom
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度
22.6 mm × 75 mm
容積
20 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)