主要文件
854151
Supelco
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm, for Varian
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
clear glass vial (flat top)
flat bottom
特点
closure type crimp top vial
flat top
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm
体积
10 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)