主要文件
27026
Supelco
透明玻璃螺纹口样品瓶,带刻度(仅样品瓶)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
clear glass vial (with graduations)
描述
cap not included
特点
closure type screw top vial
graduated
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
21 mm × 70 mm
体积
15 mL
配件
thread for 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)