物料
amber glass vial
round bottom
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
22.5 mm × 46 mm
体积
10 mL
配件
thread for 18
相容性
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些样品瓶需要带 18mm 螺纹的专用瓶盖。标准 18-400 螺纹瓶盖不适合该样品瓶。这些样品瓶可用的瓶盖货号为 SU860101(PTFE/硅树脂,1.3mm 厚)、SU860102(PTFE/丁基橡胶,1.6mm 厚)和 SU860103(PTFE/硅树脂,1.5mm 厚)。这些瓶盖使用不锈钢材料并具有磁性。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.