主要文件
33108-U
Supelco
小瓶,钳口,血清瓶
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
价格与库存信息目前不能提供
物料
clear glass bottle
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 36 ea
外径 × 高度
43 mm × 73 mm
体积
50 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些样品瓶由透明的硼硅酸盐玻璃制成,不包含瓶盖。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)