主要文件
54333-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® 固相萃取管
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE frit
glass hardware
质量水平
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质
magnesium silicate base material
基质活性基团
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)