主要文件
54334-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® 固相萃取管
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
别名:
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PTFE frit
glass hardware
品質等級
產品線
Supelclean
成份
bed wt., 1 g
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質
magnesium silicate base material
基質活性組
Florisil phase
粒徑
100-200 mesh
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)