Merck
57054
Supelco
Supelclean LC-18 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
產品線
Supelclean
特點
endcapped
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pkg of 30 ea
標籤範圍
~11.5% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
6 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
固相萃取装置使用玻璃瓶或管进行样品收集和浓缩。 在这种情况下使用 SPE 管时,一些吸附剂需要比小 SPE 柱大的解吸体积。6 mL 针筒与大多数真空歧管装置兼容,可准确装载样本。
應用
在 SPE 中使用 Supelclean LC-18 SPE 管纯化初级前列腺素 PGE 2 、PGF 及其组织代谢产物。
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Toni N Welsh et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 83(4), 304-310 (2007-05-15)
The primary prostaglandins PGE(2) and PGF(2 alpha) are metabolized in tissues by a series of enzymatic and non-enzymatic reactions. To measure metabolic rates and individual reaction rates it is necessary to extract the parent prostaglandins and metabolites before the separation
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.