物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
质量水平
产品线
Discovery®
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
silica bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:正相
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
- 未键合的酸洗硅胶吸附剂,是正相固相萃取以及其他改良的快速分离技术的理想选择
- 通常用于通过极性不断增大的溶液,采用连续洗脱来分离或移除结构相似的分子
- 可使用的极性最大的正相吸附剂
- 极好的柱容量用于净化组合化学反应的溶液相,从反应副产物和多余试剂中移除目标分子
- 可提供布氏漏斗构型,便于扩展
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Trevor Romsdahl et al.
Scientific reports, 9(1), 11711-11711 (2019-08-14)
Design of environmentally friendly lubricants derived from renewable resources is highly desirable for many practical applications. Here, Orychophragmus violaceus (Ov) seed oil is found to have superior lubrication properties, and this is based on the unusual structural features of the