一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
- 表面积:100m2/g;粒度:120/400 目
- 当在反相条件下使用时对于非极性和极性基质中的有机极性和非极性化合物都具有极强的亲和性
- 碳表面包含六角环状结构,位于石墨层之间并将其连接起来
- 该碳相的无孔性质使其可以快速处理,吸附时不需要分析物扩散到固相微孔中
- 独立的研究人员已经发现,ENVI-Carb 对于来自包括地下水、水果和蔬菜等各种基质中的 200 多种杀虫剂的快速样品制备极其有用
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门