材料
PE frit (20 μm)
polypropylene
產品線
Discovery®
特點
endcapped
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 54
標籤範圍
18% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
3 mL
基質
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒徑
50 μm
孔徑
70 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
- 多点键合,十八烷基 (18%C)(封端)
- 较高的含碳量 (18%) 可得到更大的键合能力和更高的回收率
- 选择性最小的相:从水性基质中保留大部分有机分析物
- 也可用于除去水性基质中的盐
- 有利于从同一样品中萃取结构不同的分析物
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门