主要文件
505358
Supelco
LpDNPH S10L 小柱
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
价格与库存信息目前不能提供
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
组成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
技术
active air sampling: suitable
体积
1 mL
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LpDNPH S10L小柱(DNPH采样管)主要用于对环境、室内和工业空气中的羰基化合物(如甲醛)进行取样。它通过涂布2,4-二硝基苯肼(DNPH)的高纯度硅胶吸附剂捕获羰基化合物,羰基化合物可与DNPH反应将其转化为腙类衍生物。用乙腈将所得衍生物从小柱中洗脱并进行HPLC分析。
S10L 小柱具有双向设计,适合喜欢较短尺寸的分析人员,并且不需要采样连接头。该小柱可连接到作为重力洗脱储液罐的注射器针筒(或空的固相萃取小柱)上进行洗脱。符合美国环境保护署 TO-11A 要求。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.