Key Documents
54078-U
Supelco
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
LpDNPH 去臭氧管, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
成份
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
包裝
pkg of 10 ea
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
此去臭氧管建议用于高湿度环境中对羰基化合物样品采样。此款小柱含有 1.5 g 高纯度碘化钾(KI),并有两款类型可供选择。KI 可捕集臭氧,因为臭氧会影响甲醛在涂有 DNPH 装置上的吸附。可逆型 (Reversible) 小柱是滑插式 luer 封端,而 Rezorian 小柱是螺纹式 luer 封端,通过这类似接口可将您所选类型的小柱直接与 DNPH 小柱连接。测试(200 ppb 臭氧,50% RH,25°C)表明,臭氧管的去除臭氧性能为 100,000 ppb/hr。
應用
LpDNPH Ozone Scrubber may be used as a sampling cartridge for the determination of volatile organic compounds in air samples using gas chromatography technique.
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation
Skybova M, et al.
Fresenius Environmental Bulletin, 15(12B), 1616-1616 (2006)