空气监测装置和采样管
空气监测旨在确定环境、室内空气和工作场所环境中的空气污染物浓度。我们提供用于溶剂解吸、热解吸和空气整体采样(包括主动式、被动式和空气整体采样器)的工作流解决方案。我们的采样介质根据美国职业安全与健康研究所(NIOSH)、职业安全与健康管理局(OSHA),美国环境保护局(USEPA)和美国检测与材料学会( ASTM)方法和其他地区的采样和分析标准设计。
查看特色产品:
Products
相关产品资源
用于主动式空气采样的ORBO™吸附管
ORBO™ 附剂管包含两层由棉花或泡沫隔开的吸附剂,可实现可重现的回收率和低标准偏差。我们提供各种高质量特种吸附剂,包Carbopack™/ Carbotrap®石墨化炭黑(GCB)、Carboxen®、Carbosieve®、碳分子筛(CMS)、XAD和Tenax多孔聚合物吸附剂、木炭、石油焦炭、硅胶和Florisil。
利用LpDNPH小柱采样含羰基化合物
LpDNPH小柱可将含羰基化合物捕获在2,4-二硝基苯基肼包被的高纯度二氧化硅吸附剂上。我们的LpDNPH小柱适用于环境、室内和工业卫生环境,符合NIOSH 2016、ASTM D5197、US EPA 100、IP-6A和TO-11A要求。
用于主动式空气采样的热解吸管
我们的吸附管可出色地捕获和热解吸空气中的挥发性有机化合物。针对此类应用,我们提供了各种不锈钢和玻璃纤维填充的预装采样管,完全兼容 Markes (MI™)、Gerstel®, 、Shimadzu™、OI Analytical®、Tekmar®和 Dynatherm™ 热解吸仪。我们还提供不同尺寸的空不锈钢和玻璃热解吸管,贴有采样流向指示箭头、条形码以及用于空气采样、热萃取分析和创建定制聚焦管的唯一标识号。
ASSET™ EZ4异氰酸酯采样器
用于异氰酸酯的ASSET™ EZ4干式采样器易于使用,可为气相和气溶胶异氰酸酯的收集和测定提供最高的灵敏度。ASSET™ EZ4-NCO干式采样器可收集各种异氰酸酯单体和低聚物。而ASSET™ EZ-ICA采样器则是设计用于收集少量的异氰酸(ICA)和异氰酸甲酯(MIC)。
用于主动式空气采样的涂层过滤器
我们提供创新涂层干式过滤器,例如用于异氰酸酯空气采样的ASSET® EZ4空气采样装置,以及用于滤芯、采样颗粒物和气溶胶的特定涂层过滤器。我们的过滤器、滤芯和配件被美国许多OSHA和NIOSH方法引用,质量和可靠性受到普遍认可。
用于被动式空气采样的DSD-DNPH扩散采样器
DSD-DNPH采样器是一种多合一采样和洗脱装置,用于测定空气中的醛和酮含量。我们的产品入围OSHA 1007:醛测定方法推荐产品。
Radiello® 被动式空气采样器
Radiello®采样器采用径向被动式采样设计,可实现更高的采样速率、容量,并提高了在各种风速、温度和湿度下的稳健性。Radiello®被动式采样器有10多种滤芯吸附剂(既可以用作纯吸附剂也可用作化学涂层载体)及四种扩散器可选,可在各种条件下对数百种气态化合物进行采样。Radiello®系统适于采样挥发性有机物、醛、BTEX、苯酚、氨气(NH3)、臭氧(O3)、1,3-丁二烯、异戊二烯、氮和二氧化硫(NO2和SO2)、麻醉气体、蒸汽,硫化氢(H2S)、氯化氢和氟化氢(HCl和HF)等。
空气整体采样产品
空气整体采样要求将空气吸入容器,从而从容器中直接回收目标化合物。Tedlar®气体采样袋同时提供了推拉锁阀(PLV)和螺帽阀(SCV)选项。带Thermogreen® LB-2隔膜的Supel™惰性气体多层箔采样袋可提供额外的密封,以保护样品的完整性。我们还提供烤箱退火玻璃采样管,以替代Tedlar®采样袋。
空气采样泵
我们提供空气监测采样泵,其中包括空气整体采样的真空泵、PAS-500微型空气采样器以及Zefon® Escort Elf个人空气采样泵,以及气泡流量计和流量校准装置。
空气监测配件
吸附管进样系统(ATIS)是用于热解吸管和溶剂解吸管的样品制备装置。ATIS 可利用闪蒸原理,将样品和校准标样带入分析系统吸附管上。