Key Documents
23124-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
别名:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
LpDNPH S10 小柱, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
成份
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包裝
pkg of 50 ea
技術
active air sampling: suitable
容積
3 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
S10 小柱设计,可方便地应用于现场和实验室。可提供可重复使用的连接头用于连接小柱和采样泵。内置储罐可省去连接注射器进行样品萃取/洗脱的步骤。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)