Merck
Z740327
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
别名:
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
无菌性
sterile
特点
piercable: no
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
IST Scientific IST-101-078SS
宽度 × 长度
78 mm × 125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
应用
qPCR, short term compoundstorage
法律信息
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)