主要文件
Z734438
ThermalSeal RTS 封口膜
for qPCR, storage & crystallization, non-sterile
别名:
qPCR plate seal, storage plate seal
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.22
物料
polyolefin film
silicone/adhesive
无菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Excel Scientific TSS-RTQ-100
技术
PCR: suitable
qPCR: suitable
长度 × 宽度
76.2 mm × 133.4 mm
宽度 × 长度
7.62 cm × 13.34 cm
颜色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 高光学清晰度
  • 极少至无自发荧光
  • 化学惰性;除在极端 pH 值下外,无浸提物
  • 耐 HTS 的 DMSO
  • 耐热,建议温度范围为
  • -70°C至+100°C
  • 经认证无DNA酶、RNA酶和核酸
  • 安装在凸起的板缘内,以防止因薄膜抬起而导致密封损失
  • 硅酮胶形成最坚固的密封,可防止蒸发
  • 非粘性粘合剂层可简化密封前的薄膜处理
ThermalSealRTS密封膜是一种50μm厚的聚烯烃,带有50μm性封装的有机硅粘合剂。它们光学透明,自发荧光低,特别适合实时qPCR、存储和蛋白质结晶应用。封装的硅酮粘合剂在粘合到密封表面之前具有非粘性,此时粘合剂仅在密封区域释放,以在板上的每个孔周围形成最牢固的可用耐热密封。膜非密封区域(例如直接在样品孔上方)上的胶粘剂保持封装状态和惰性。
调整ThermalSealRTS膜的尺寸以使其适合于边缘抬升的96孔板的边缘。这些膜具有始终如一的高光学清晰度,使得可重复、可靠且一致的DNA扩增测量和晶体检测成为可能。两个端部凸片有助于将薄膜定位在板上,并且非粘性的粘合表面简化了处理。轻松去除穿孔边界处的端部突片可以防止提起和与板边缘重叠的薄膜蒸发速率增大。
尺寸 76.2 x 133.4 mm。移除末端翼片后,长度为 113.0 mm。
  • 高光学清晰度
  • 极少至无自发荧光
  • 化学惰性;除在极端 pH 值下外,无浸提物
  • 耐 HTS 的 DMSO
  • 耐热,建议温度范围为
  • -70°C至+100°C
  • 经认证无DNA酶、RNA酶和核酸
  • 安装在凸起的板缘内,以防止因薄膜抬起而导致密封损失
  • 硅酮胶形成最坚固的密封,可防止蒸发
  • 非粘性粘合剂层可简化密封前的薄膜处理
法律信息
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RTS is a trademark of Excel Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
逆转录是一种旨在测量基因mrna浓度的基因表达分析。 这种分析存在多个挑战,例如不同转录本之间的半衰期差异、时间模式和缺乏相关蛋白。
查看所有结果