主要文件
BR705880
BRAND® Transferpette® S 移液器
tip volume (100-1000 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
别名:
air displacement pipette, microliter pipette, microliter pipettor, micropipette, micropipettor, pipette, pipettor, transferpette s
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
特点
single-channel adjustable volume
mechanical
包装
case of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 705880
吸头体积
(100-1000 μL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Transferpette® S空气活塞式移液器可让您以符合人体工程学的方式高效工作,处理小体积和大体积。低操作力和短行程确保轻松移液,即使在长时间移液中也是如此。由于其完美的人体工学设计,Transferpette S 可在任何手部位置提供舒适的抓握,无论您的惯用手是右手还是左手,或是有一双大手还是小手。无需改变您的抓握力,因为微升移液器提供真正的单手操作:设置体积、移液、弹出吸头。体积变化保护在戴上手套时也易于操作,并保护您的设定体积免受意外调整。Transferpette S还配备简易校准(Easy Calibration)技术,可轻而易举完成校准。无需工具即可进行校准。通过配对表格说明移液器匹配的吸头,让您可以订购合适的吸头。
应用
移液
特点和优势
  • 高效:单手操作
  • 百搭:人体工学设计,适合任意大小的手
  • 可靠:体积改变保护可防止意外调节
使用限制:
  • 装置和试剂的操作温度应在+15 °C至+40 °C(59 °F至104 °F)之间
  • 蒸汽压不高于500 mbar
  • 粘度:260 mPa s
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.