主要文件
Z722502
X-Pierce 薄膜
non-sterile
别名:
piercable film, piercable plate seal
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
vinyl film
无菌性
non-sterile
特点
piercable
制造商/商品名称
Excel Scientific XP-100
包装
pkg of One tamper-evident bag of 100
技术
tissue processing: suitable
宽度 × 长度
79.4 mm × 145.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
还可用于保护平板内容物在随时间多次手动添加试剂过程中免受污染。X-Pierce薄膜是89 μm厚的乙烯基,带有18 μm厚的粘合层,旨在暂时保护96孔板中的样品免受污染和蒸发。每个孔上的预切“X”产生四个襟翼,当被机器人探针或移液器吸头推动时,这些襟翼很容易向下弯曲,从而使样品进入而没有核化或粘合剂污染。将X-Pierce襟翼分开的薄粘合剂层和特殊的发际线切口结合在一起,以防止探针接触粘合剂并被阻塞。取样后,襟翼返回其原始位置以继续保护。对于取样后的长期样品保护,应涂一层连续膜作为第二层。
法律信息
X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)