Merck
P7949
Sigma-Aldrich
TWEEN ® 20
BioXtra, viscous liquid
别名:
聚氧乙烯山梨糖醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.21
生物源
plant
品質等級
描述
non-ionic
產品線
BioXtra
形狀
viscous liquid
分子量
~1228
成份
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
技術
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
protein purification: suitable
transformation: suitable
雜質
≤0.05% Phosphorus (P)
燃燒殘留物
≤0.2%
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
轉變溫度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16.7
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
吐温®20是聚氧乙烯山梨醇酯,属于聚山梨醇家族。这是一种分子量为1225道尔顿的非离子洗涤剂,认为其含20个环氧乙烷单位、1个山梨醇和1个月桂酸为主要脂肪酸。环氧乙烷亚基提供了表面活性剂的亲水性,而碳氢化合物链提供疏水环境。山梨醇形成连接环氧乙烷聚合物的骨架环。
吐温® 20 是一种非离子表面活性剂和去污剂,常用于生物化学和生命科学研究。其主要通途涉及膜-蛋白复合物分离过程中膜蛋白的增溶。此外,它可作为各种清洗、封闭、稀释和稳定缓冲液的成分。另外,它可用作免疫组织化学(包括蛋白质印迹和ELISA等技术)的试剂。在这些应用中,吐温® 20起到关键作用,例如防止非特异性抗体结合,最大程度减少背景染色,确保试剂的均匀分布。
表面活性剂的特征在于同时具有亲水和疏水成分,根据其在水中的电离行为可以分为离子型(阴离子、阳离子或两性)或非离子型 。所述产品属于非离子型,可用于各种应用,包括乳化、分散、增溶和去污剂。此外,它也可用作膜蛋白的增溶剂。
應用
吐温20已可用于 原位 杂交后的杂交-后洗涤缓冲液。它和PBS(磷酸缓冲盐)一起在ELISA中被用作清洗细胞 并于PBS(磷酸缓冲盐)一起在免疫染色中被用作清洗缓冲液。
吐温20是一种广泛应用于生化领域的非离子去污剂。它被用作稳定的水包油乳液的乳化剂。吐温20已可用于膜的预提取,以去除周围蛋白(用于提取膜结合蛋白的比例为2%)。
吐温20在基于膜的免疫分析中已被用作一种封闭剂,其常用浓度为0.05%。吐温20可用于裂解哺乳动物细胞,使用浓度为0.005至0.5%。
非离子洗涤剂
特點和優勢
  • 用于生命科学和生物化学研究的多功能表面活性剂
  • 用于灵敏应用的BioXtra级产品
  • 测试过痕量阴离子和阳离子
  • 良好的增溶、分散和乳化剂
  • 适用于哺乳动物细胞培养、蛋白质纯化和杂合研究
注意
吐温20在高压灭菌下可能不稳定,特别是在含金属阳离子的缓冲溶液中。如果没有对性能的变化进行测试,则不建议使用高压灭菌。吐温20对热敏感,放置于升高的温度中其颜色会变深。据报道,聚山梨醇酯与碱、重金属盐、酚和单宁酸不相容。它们可能会降低许多防腐剂的活性。聚山梨醇酯水溶液在贮存过程中发生自氧化反应,光、温度升高和硫酸铜催化其变化。
準備報告
吐温20可混溶于水(100mg/mL),得到透明的黄色溶液。它也可以与酒精,二恶烷,乙酸乙酯混溶。吐温20不溶于液体石蜡和固定油脂。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Coexpression of the cannabinoid receptor type 1 with dopamine and serotonin receptors in distinct neuronal subpopulations of the adult mouse forebrain.
Hermann H, et al.
Neuroscience, 109(3), 451-460 (2002)
Localizing transcription factors on chromatin by immunofluorescence.
Pile LA and Wassarman DA
Methods, 26(1), 3-9 (2002)
Comparison of the results obtained by ELISA and surface plasmon resonance for the determination of antibody affinity.
Heinrich L, et al.
Journal of Immunological Methods, 352(1-2), 13-22 (2010)
Production of hen egg yolk immunoglobulins simultaneously directed against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in the same egg yolk.
Chalghoumi R, et al.
Poultry Science, 87(1), 32-40 (2008)
Jingyu Yao et al.
Autophagy, 12(12), 2439-2450 (2016-10-30)
Autophagy is a lysosomal degradation pathway critical to preventing the accumulation of cytotoxic proteins. Deletion of the essential autophagy gene Atg5 from the rod photoreceptors of the retina (atg5Δrod mouse) results in the accumulation of the phototransduction protein transducin and