主要文件
A5596
Greiner 多孔板密封膜
EASYseal sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
别名:
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.01
物料
PET
polyester film
无菌性
non-sterile
包装
pack of 100
制造商/商品名称
Greiner 676001
宽度 × 长度
7.938 cm × 13.1 cm
颜色
clear
适用性
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Greiner 微孔板密封器无 rna 酶、无 dna 酶、无热原。其特点是温度耐受范围为-70°C 至 110°C。
标准粘合背衬微孔板密封机适用于所有需要保护样品完整性和防止蒸发的传统实验室用途。
材料:
箔:聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
胶水:丙烯酸酯溶剂
纸:硅胶纸 KV 75
应用
Greiner 多孔板密封器已用于隔离安装样品的末端,以防止金属夹具的导电性。本研究的目的是比较本体导电 PDMS(聚二甲基硅氧烷)材料和拉伸状态下的微米工程电极之间的电属性。Greiner 多孔板密封器还用于密封 96 孔 V 形底聚丙烯板,通过 UHPLC(超高效液相色谱法)进行血浆 N -glycome 的高通量分析。
法律信息
EASYseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Microengineered Conductive Elastomeric Electrodes for Long-Term Electrophysiological Measurements with Consistent Impedance under Stretch.
Hu D, et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15, 26906-26920 (2015)
High-Throughput Analysis of the Plasma N-Glycome by UHPLC.
Adamczyk B, et al.
Methods in Molecular Biology, 1503, 97-108 (2017)