主要文件
Z707708
TPP® 离心管
capacity 50 mL, polypropylene
别名:
TPP Centrifuge Tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.11
价格与库存信息目前不能提供
物料
cap
conical bottom tube
polypropylene
transparent tube
无菌性
sterile
特点
RCF 15,500 × g
包装
pack of 360 ea
制造商/商品名称
TPP 91050
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TPP 50 mL 和 15 mL 离心管与所有标准离心机兼容,其创新设计致力于实现紧密的密封、出色的透明度、清晰的刻度和清楚明显的标记区域。TPP 离心管上的黄色螺旋盖封闭严密,可防止倾覆。管子透明度非常好,盖子顶部和管子侧面的白色标记区域非常明显。在锥形管上,清楚的白色刻度一直延伸到管的底部,以匹配小体积样品。在 500 mL 管上,刻度从 0.5 mL 开始;在 15 mL 管上,刻度从 0.1 mL 开始。
聚丙烯管的温度范围:-196°C至+121°C; 聚苯乙烯管: -40°C至+70°C; Maximum RCF聚丙烯管: 15500 × g*; 聚苯乙烯管: 1700 × g*。
*取决于适配器和温度
所有离心管都经过伽马辐照
法律信息
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)