材料
clear tube
conical tube (threaded)
neck (wide)
orange polypropylene cap (vented)
polypropylene tube
無菌
sterile
特點
RCF 12,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
self-standing: no
包裝
pack of 25 ea
case of 300 ea
製造商/商標名
Corning 431720
外徑 × 長度
29.1 mm × 114.4 mm
藝帽直徑
35.2 mm
容積
50 mL
相关类别
應用
Corning®微型生物反应器适用于以下应用:
- 细胞系开发
- 克隆选择
- 培养基优化
- 重组蛋白开发
特點和優勢
- 带有大标记点的聚丙烯管,可清晰识别管内容物和实验参数
- 带 4 个通风口的聚丙烯盖;疏水膜提供气体交换
- 无菌、无热原和无 RNA 酶/DNA酶
- 非常适合悬浮细胞培养物的高通量流程优化
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.