Merck
Z761028
TPP® TubeSpin 生物反应管
capacity 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 180 ea
製造商/商標名
TPP 87050
容量
50 mL
尺寸
一般說明
TPP® TubeSpin生物反应器管是悬浮细胞系统工艺开发中大规模筛选和优化的理想选择。可以少量样品分析生产放大的关键参数。这使其经济划算并提高了工艺效率。
特點和優勢
  • 可提供锥形或圆底。
  • 过滤器盖有 5 个不同的开口(A、B、C、D、E)或 10 个相同的开口。
  • 符合标准的离心机设备。
  • 离心:15′500 x g或 3′500 x g。
  • 为悬浮细胞培养用振荡器提供匹配的接头板。
法律資訊
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
访问文档库
其他客户在看
Andrew S Flies et al.
Science advances, 6(27) (2020-09-17)
Around 40% of humans and Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii) develop cancer in their lifetime, compared to less than 10% for most species. In addition, devils are affected by two of the three known transmissible cancers in mammals. Immune checkpoint immunotherapy