物料
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
无菌性
sterile
特点
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
包装
pack of 25
case of 500
制造商/商品名称
Corning 430828
参数
17000 × g max. RCF
外径 × 长度
29.1 mm × 114.4 mm
盖子直径
34.7 mm , approx.
容量
50 mL
颜色
clear
natural
配件
cap (CentriStar)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning®一次性50 mL离心管可以带有传统插头密封盖的透明聚对苯二甲酸(PET)管或带有插头密封盖或新型CentriStart™盖的聚丙烯管形式提供。
CentriStar™盖具有可轻易打开或闭合的顶部,并提供具有更宽的滚花和翻边设计的先进人体工程学设计。所有管子都提供多种包装选择。
CentriStar™盖具有可轻易打开或闭合的顶部,并提供具有更宽的滚花和翻边设计的先进人体工程学设计。所有管子都提供多种包装选择。
- 无菌,经无热原认证且无DNase/RNase
- 印刷的黑色刻度和一个较大的白色标记点
法律信息
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
实验方案
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis