主要文件
Z290637
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.24
物料
borosilicate glass
glass housing
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
瓶容量
4000 mL
容量
4000 mL
漏斗容量
4000 mL
配件
connector for 40/35 joint
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Flask does not have side arm.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)