主要文件
Z290556
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
别名:
Filtration Funnel Tops, Funnel Tops, Vacuum Assembly Funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
物料
glass housing
特点
graduation
包装
pkg of 1 ea
漏斗容量
1000 mL
膜直径
47 mm
颈直径
47 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)