物料
borosilicate glass
技术
vacuum filtration: suitable
培养瓶容量
4 L
配件
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
应用
filtration
运输
ambient
相关类别
一般描述
Millipore真空过滤侧臂烧瓶
4L,螺纹侧臂
这些侧臂烧瓶可用于与经典Millipore玻璃过滤器支架一起进行真空过滤程序。
本品是多个套件的附件。
特征 & 优点:
•侧臂连接到带3/8 in. I.D.软管的真空源
•1 L和4 L烧瓶接受8号穿孔塞子
•125 mL烧瓶接受5号塞子
应用:
使用经典过滤器支架真空过滤
4L,螺纹侧臂
这些侧臂烧瓶可用于与经典Millipore玻璃过滤器支架一起进行真空过滤程序。
本品是多个套件的附件。
特征 & 优点:
•侧臂连接到带3/8 in. I.D.软管的真空源
•1 L和4 L烧瓶接受8号穿孔塞子
•125 mL烧瓶接受5号塞子
应用:
使用经典过滤器支架真空过滤
应用
4L,螺纹侧臂