主要文件
Z290408
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® 真空过滤组件
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 1 L flask (included)
别名:
Filtration Assembly, Vacuum Filtration System
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
物料
glass housing
glass membrane
接合处
joint ST/NS40/35
特点
graduation
包装
pkg of 1 ea
瓶容量
1 L
漏斗容量
300 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于 HPLC 溶剂纯化、颗粒物分析、细菌学研究、放射化学测定、定量重量分析和类似应用的真空过滤设备。将密封滤膜夹在漏斗顶盖和漏斗杆上的法兰间。
包括:漏斗顶盖、漏斗杆/膜支架、铝制夹具、塞子(标准锥度漏斗除外)和过滤瓶(如要求)。
如需备用件,请访问我们的玻璃器具在线目录:www.sigma-aldrich.com
Same as Z290432 but with NS 40/35 joint (male on flask, female on funnel support) instead of rubber stopper.
法律信息
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)