Merck
XNAPS
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp植物PCR试剂盒
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
别名:
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106303
NACRES:
NA.55
用途
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
sufficient for 10 reactions
质量水平
特点
dNTPs included
hotstart
技术
PCR: suitable
颜色
red
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
REDExtract-N-Amp植物PCR试剂盒提供了从植物叶片快速提取DNA以及通过PCR扩增靶标所需的所有试剂。 这是一种全新提取液,无需传统液氮冷冻植物组织、机械破碎、有机萃取、柱纯化或DNA沉淀。 该试剂盒还包括专门配制的PCR ReadyMix,可直接从提取物中扩增。 REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix含有染料,可作为追踪染料并方便地将PCR反应产物上样到琼脂糖凝胶上进行分析。
使用标准打孔器获取0.5至0.7 cm叶片,然后在提取液中95 oC孵育10分钟,提取基因组DNA。 PCR前,将等体积的稀释液添加至提取液以中和抑制物质。 然后将一部分DNA提取物加入到含有引物和试剂盒中的REDExtract-N-Amp ReadyMix的PCR反应中。
The REDExtract-N-Amp植物PCR试剂盒能够通过直接PCR(聚合酶链反应)快速检测植物病原体。这些试剂盒提供了从植物叶片快速提取基因组DNA以及通过直接PCR扩增靶标所需的所有试剂。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix含有染料,可作为追踪染料并方便地将PCR反应产物上样到琼脂糖凝胶上进行分析。
应用
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit has been used to:
  • extract genomic DNA from mycelial lawns and leaves
  • screen leaf tissues from putative transgenic potato plants
  • perform polymerase chain reaction (PCR)
特点和优势
  • PCR的基因组DNA只需不到 15 分钟
  • PCR ReadyMix,为提取物直接扩增而专门配制
  • 热启动抗体支持高特异性PCR扩增基因组DNA
  • 提取物稳定:在4 °C环境下稳定至少6个月
  • 一步提取PCR所需的植物基因组DNA,只需不到15分钟
  • 无需冷冻、机械破碎、有机萃取、柱纯化或液氮冷冻植物组织、机械破碎、有机提取、柱纯化或沉淀
  • 专门配制的PCR ReadyMix,与提取液配套使用
  • 热启动抗体支持高特异性PCR扩增基因组DNA
  • REDExtract-N-Amp不需要凝胶分析所需的装载缓冲液或跟踪染料
  • 符合高通量植物基因分析要求
  • 提取物稳定:在4 °C环境下稳定至少6个月
组分
试剂盒包括稀释溶液、提取溶液和Extract-N-Amp PCR Reaction Mix。
其他说明
更多信息,请见www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp
法律信息
购买本产品包括豁免根据产品说明书中所规定的专利提起的诉讼,仅可将所购买的量用于购买者自己的内部研究。′其他专利权(例如5′核酸酶工艺的专利权)不得明示、暗示或禁止反言。 有关购买许可的更多信息,可联系许可总监(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)获取。
根据美国专利号 5,338,671和5,587,287以及其他国家的相应专利获得抗体体外研究许可。
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护: 5,789,224、5,618,711、6,127,155和美国境外的声明,对应于过期的美国专利号5,079,352。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者′的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系许可总监(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)获取。
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rowan S McKibbin et al.
Plant biotechnology journal, 4(4), 409-418 (2006-12-21)
Transgenic potato (Solanum tuberosum cv. Prairie) lines were produced over-expressing a sucrose non-fermenting-1-related protein kinase-1 gene (SnRK1) under the control of a patatin (tuber-specific) promoter. SnRK1 activity in the tubers of three independent transgenic lines was increased by 55%-167% compared
Neil D Havis et al.
FEMS microbiology letters, 256(2), 217-223 (2006-02-28)
Ramularia collo-cygni is a barley pathogen of increasing importance in Northern and Central Europe, New Zealand and South America. Accurate visual and microscopic identification of the pathogen from diseased tissue is difficult. A nested PCR-based diagnostic test has been developed
José F Cobo-Díaz et al.
Systematic and applied microbiology, 37(3), 177-185 (2013-11-26)
Genista versicolor is an endemic legume from Sierra Nevada National Park which constitutes one of the UNESCO-recognized Biosphere Reserves. In the present study, a collection of strains nodulating this legume was analysed in characteristic soils of this ecosystem. Most strains
Sandra J Hey et al.
Plant biotechnology journal, 4(2), 219-229 (2006-12-21)
The regulation of phytosterol biosynthesis in seeds is of interest to biotechnologists because of the efficacy of dietary phytosterols in reducing blood cholesterol in humans. Mevalonate synthesis via 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMG-CoA reductase) is a key step in phytosterol biosynthesis.
Martha E Trujillo et al.
The ISME journal, 4(10), 1265-1281 (2010-05-07)
Our current knowledge of plant-microbe interactions indicate that populations inhabiting a host plant are not restricted to a single microbial species but comprise several genera and species. No one knows if communities inside plants interact, and it has been speculated
商品
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
实验方案
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
相关内容
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.